Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Artikelnummer. 11859922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11859922 | 3.2μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869922 | 3.2μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879922 | 3.2μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889922 | 6μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899922 | 6μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809932 | 6μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819932 | 7.9μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829932 | 7.9μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839932 | 7.9μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849932 | 12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869932 | 11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879932 | 17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889932 | 17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11588642 | 17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809942 | 19μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819942 | 19μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829942 | 19μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839942 | 25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849942 | 25μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859942 | 25μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869942 | 45μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879942 | 45μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889942 | 45μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899942 | 55μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809952 | 55μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819952 | 55μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829952 | 71μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839952 | 71μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849952 | 71μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859952 | 90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869952 | 90μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879952 | 90μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11578662 | 97μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899952 | 97μ m | 100 ml | 100ml |
| 11874133 | 97μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11884133 | 134μ m | 15 ml | 15ml |
| 11894133 | 134μ m | 100 ml | 100ml |
| 11804143 | 134μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11814143 | 222μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824143 | 222μ m | 100 ml | 100ml |
| 11834143 | 222μ m | 1000 ml | 1000ml |
Logga inför att se lagersaldo.
Beschreibung
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions, användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för stora porfiltreringssystem.
Suspensioner av stora sampolymermikrosfärer är sammansatta av polystyrenpolymer, tvärbunden med 4 till 8 % divinylbensen (DVB). Partiklarna är kemiskt inerta och kan tvättas med alkohol och vakuum- eller lufttorkas. Polymerdensiteten är 1,05 g/cm 3 och brytningsindexet är 1,59 vid 589 nm. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans.
Beställningsinformation:
15mL, 100mL och 1000mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (“ B” flaskor) och 1000 ml (“ C” flaskor) är förpackade på beställning; exempel (del nr. 7503B och 7503C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar> 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer. Även användbar som experimentella partiklar för akustiska och optiska analytiska system.
Spezifikation
Spezifikation
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Beskrivning | Partiklar användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för filtreringssystem med stora porer. |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Vätskemekanik, Stor porfiltrering |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Sampolymer mikrosfärsuspensioner |
| Inkluderar | Allmän produkthanteringsbilaga |
| Förpackning | 15 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Kvantitet | 15 ml |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Diameter (metrisk) | 3.2μ m |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.