Läs mer
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Produktkod. 11869942 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
3.2μ m
6μ m
7.9μ m
11μ m
12μ m
17μ m
19μ m
25μ m
45μ m
55μ m
71μ m
90μ m
97μ m
134μ m
222μ m
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
15ml
Produktkod. 11869942
Brand: Thermo Scientific™ 7545A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions, användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för stora porfiltreringssystem.
Suspensioner av stora sampolymermikrosfärer är sammansatta av polystyrenpolymer, tvärbunden med 4 till 8 % divinylbensen (DVB). Partiklarna är kemiskt inerta och kan tvättas med alkohol och vakuum- eller lufttorkas. Polymerdensiteten är 1,05 g/cm 3 och brytningsindexet är 1,59 vid 589 nm. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans.
Beställningsinformation:
15mL, 100mL och 1000mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (“ B” flaskor) och 1000 ml (“ C” flaskor) är förpackade på beställning; exempel (del nr. 7503B och 7503C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar> 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer. Även användbar som experimentella partiklar för akustiska och optiska analytiska system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 10%
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Beskrivning Partiklar användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för filtreringssystem med stora porer.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Vätskemekanik, Stor porfiltrering
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Sampolymer mikrosfärsuspensioner
Inkluderar Allmän produkthanteringsbilaga
Förpackning 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 45μ m
Visa mer Visa mindre
Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser.