Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Produktkod. 11899952 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11899952 | 97μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859922 | 3.2μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869922 | 3.2μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879922 | 3.2μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889922 | 6μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899922 | 6μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809932 | 6μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819932 | 7.9μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829932 | 7.9μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839932 | 7.9μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849932 | 12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869932 | 11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879932 | 17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889932 | 17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11588642 | 17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809942 | 19μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819942 | 19μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829942 | 19μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839942 | 25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849942 | 25μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859942 | 25μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869942 | 45μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879942 | 45μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889942 | 45μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899942 | 55μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809952 | 55μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819952 | 55μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829952 | 71μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839952 | 71μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849952 | 71μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859952 | 90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869952 | 90μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879952 | 90μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11578662 | 97μ m | 15 ml | 15ml |
| 11874133 | 97μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11884133 | 134μ m | 15 ml | 15ml |
| 11894133 | 134μ m | 100 ml | 100ml |
| 11804143 | 134μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11814143 | 222μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824143 | 222μ m | 100 ml | 100ml |
| 11834143 | 222μ m | 1000 ml | 1000ml |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions, användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för stora porfiltreringssystem.
Suspensioner av stora sampolymermikrosfärer är sammansatta av polystyrenpolymer, tvärbunden med 4 till 8 % divinylbensen (DVB). Partiklarna är kemiskt inerta och kan tvättas med alkohol och vakuum- eller lufttorkas. Polymerdensiteten är 1,05 g/cm 3 och brytningsindexet är 1,59 vid 589 nm. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans.
Beställningsinformation:
15mL, 100mL och 1000mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (“ B” flaskor) och 1000 ml (“ C” flaskor) är förpackade på beställning; exempel (del nr. 7503B och 7503C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar> 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer. Även användbar som experimentella partiklar för akustiska och optiska analytiska system.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Beskrivning | Partiklar användbara som modellsystem för vätskemekaniska experiment och som utmaningspartiklar för filtreringssystem med stora porer. |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Vätskemekanik, Stor porfiltrering |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Sampolymer mikrosfärsuspensioner |
| Inkluderar | Allmän produkthanteringsbilaga |
| Förpackning | 100 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Diameter (metrisk) | 97μ m |
| Visa mer Visa mindre |
Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser.