Läs mer
Hamilton™ 7000-serien räfflade navsprutor
Nålmätare:
23 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Volym (metrisk):
1μ L
Beskrivning
- Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig
- Fintad volframkolvtråd sträcker sig till spetsen av nålen
- Säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, Rostfritt stål |
| Nålmätare | 23 G |
| Produkttyp | spruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Nålpunktstil | 3 |