Läs mer
Hamilton™ 7000-serien räfflade navsprutor
Volym (metrisk):
1μ L
Nålmätare:
23 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig
- Fintad volframkolvtråd sträcker sig till spetsen av nålen
- Säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Nålmätare | 25 g |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.145 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.51 mm |
| Produkttyp | Sprutnål |
| Max. Tryck | 413,7 bar |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Modell | 7001 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Visa mer |