Läs mer
Hamilton™ 7000-serien räfflade navsprutor
Produktkod. 11518044
Volym (metrisk):
1μ L
Nålmätare:
23 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11518044
Brand: Hamilton™ DS88400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modified Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig
  • Fintad volframkolvtråd sträcker sig till spetsen av nålen
  • Säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut