Läs mer
Hamilton™ 7000-serien räfflade navsprutor
Produktkod. 15153038
Volym (metrisk):
1μ L
Nålmätare:
23 G
25 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15153038
Brand: Hamilton™ 80108
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Modified Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig
  • Fintad volframkolvtråd sträcker sig till spetsen av nålen
  • Säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Nålmätare 25 g
Diameter (metrisk) inre nål 0.145 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.51 mm
Produkttyp Sprutnål
Max. Tryck 413,7 bar
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Modell 7001
Kvantitet 1/Pk.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Beställnings
Anslutningstyp Räfflade nav