Läs mer
Hamilton™ 7000-serien sprutrengöring
Modell:
120V
240V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Värme tar bort eventuellt föroreningslösningsmedel från nålen och förhindrar korskontaminering
- Vakuumkälla kan läggas till för att avlägsna misstänkta rester
- Microliter och Gastäta sprutor kan också rengöras när spänningsreostat tillsätts för att minska kammartemperaturen
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Produkttyp | Sprutrengöring |
| Modell | 240V |
| För användning med (utrustning) | Clean 7000-serien Microliter Sprutor |