Läs mer
Hamilton™ 7000-serien sprutrengöring
Produktkod. 11590282
Change view
Modell:
120V
240V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
11590282 120V Varje
10047842 240V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11590282 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 76610
Beräknad leverans: 10-12-2026
Designad för att rengöra 7000-serien Microliter sprutor med värme
  • Värme tar bort eventuellt föroreningslösningsmedel från nålen och förhindrar korskontaminering
  • Vakuumkälla kan läggas till för att avlägsna misstänkta rester
  • Microliter och Gastäta sprutor kan också rengöras när spänningsreostat tillsätts för att minska kammartemperaturen
Specifikationer
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Produkttyp Sprutrengöring
Modell 120V
För användning med (utrustning) Clean 7000-serien Microliter Sprutor