Läs mer
Hamilton™ 7000-serien sprutrengöring
Produktkod. p-183652
Modell:
120V
240V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11590282
Brand: Hamilton™ 76610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att rengöra 7000-serien Microliter sprutor med värme
  • Värme tar bort eventuellt föroreningslösningsmedel från nålen och förhindrar korskontaminering
  • Vakuumkälla kan läggas till för att avlägsna misstänkta rester
  • Microliter och Gastäta sprutor kan också rengöras när spänningsreostat tillsätts för att minska kammartemperaturen
Specifikationer
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Produkttyp Sprutrengöring
Modell 120V
För användning med (utrustning) Clean 7000-serien Microliter Sprutor