Beskrivning
- Full amplitudkontroll från 1-100 %
- Programmerbarhet inklusive bearbetningstider, puls på/av och minne
- Valfri temperaturvaktsond
- Byggd blyfri
- Flera program kan köras i följd
- Visning av total energiutgång
- Överbelastningsskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 110 V |
| Wattal | 700 W |
| Mått (L x B x H) | 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 tum) |
| Inkluderar | Generator, omvandlare, strömkabel, omvandlarsats, skiftnyckelsats |
| Modell | Q705 |
| Frekvens | 20 kHz |