Läs mer
Jenway™ 72-serien Genova Bio Spektrofotometer
Beskrivning
- Life Science spektrofotometer
- Förprogrammerad för DNA, RNA och proteinanalys
- Kompatibel med ultra-mikro-, semi-mikro-, mikro- och makrokyvetter
- Diodarrayteknik för skanning
- Navigering med färgpekskärm
- Litet fotavtryck och lätt (< 3 kg)
- Snabb skanningshastighet
- Engelska, franska, tyska, italienska och spanska språkalternativ
- Multipel USB portar för datalagring och skrivaranslutning
- 2 års garanti inklusive xenonlampa
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansnoggrannhet | ±0,01A vid 1,0A och 546nm |
| Absorbansintervall | −0,300 till +2,500 A |
| Strålens centrumhöjd | 15 mm |
| Koncentration | ±2 500 |
| Detektortyp | Fotodiodarray |
| Spektral bandbredd | 3 nm |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Våglängdsområde | 198 till 800 nm |
| Gränssnitt | Färgpekskärm |
| Buller | ±0,002A vid 0,1A och± 0,02A vid 2,0A och 546nm |
| Visa mer |