Läs mer
Jenway™ 72-serien skanningsspektrofotometrar modell 7200
Produktkod. 30019061
Change view
Typ:
Skanna spektrofotometer
Produktkod. Typ
30019061 Skanna spektrofotometer
1 options
Produktkod. 30019061 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8305601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De första skanningsspektrofotometrarna i Jenway räckvidd för att utnyttja diod array-teknik för att producera exceptionellt snabba resultat. Modell 7200 täcker ett våglängdsområde på 335 till 800 nm med en spektral bandbredd på 7 nm.
  • Mätlägen för enkel våglängd med basabsorbans och % transmittans
  • Koncentration beräknad med hjälp av en standard eller en faktor
  • Optisk densitet
  • Kvantifiering med möjlighet att skapa en kalibreringskurva med upp till 6 standarder och 3 replikat
  • Fullspektrumskanning och kinetik där upp till 3 våglängder kan mätas samtidigt
  • Färgpekskärms användargränssnitt ger snabb och enkel installation och navigering av instrumentet
  • 4-tumsskärm gör att fullspektrumskanningar, kvantifieringskurvor och kinetikkörningar kan ses enkelt gör det möjligt för användare att zooma in och ut och välja spektralanalyspunkter genom att helt enkelt trycka på skärmen.
  • Stor provkammare rymmer lätt den valfria kyvetthållaren med lång väg och den uppvärmda 10x10 mm kyvetthållaren som är idealisk för termostatmätningar vid 37 °C.
  • Provkammarens lock kan också lämnas öppet under mätningar, vilket är idealiskt för prover i höga provrör.
  • Två USB portar för datalagring och skrivaranslutning.
  • Enkel åtkomst USB port på framsidan av instrumentet kan användas för att enkelt lagra resultat och kvantifieringskurvor
  • Litet fotavtryck och lätt
  • Snabb skanningshastighet
  • Engelska, franska och tyska språkalternativ
  • Stort utbud av tillbehör tillgängliga
  • 2 års garanti (inklusive xenonlampa)
Specifikationer
Koncentration ±2 500
Anslutningar USB skrivare (bak), USB flash-enhet (framtill)
Djup (engelska) 17 tum
Djup (metriskt) 42.2 cm
Beskrivning Synlig Diode Array Scanning Spektrofotometer
Detektortyp Diod
Visa LCD-pekskärm
Språk Engelska, franska, tyska
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 7 nm
Typ Skanna spektrofotometer
Spänning 90/240 V
Våglängdsområde 335 till 800 nm
Drift ±0,005 A/timme vid 1,0 A och 546 nm
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 12 cm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar 10 x 10 mm kyvetthållare, USB minnessticka och strömadapter med tre pluggar (USA, Euro och Storbritannien).
Väglängd 10 till 100 mm
Pluggtyp USA, EU, Storbritannien
Stray Light <% enligt ANSI/ASTM E387-72
Garanti 3 år
Våglängd 335 till 800 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2,0 nm
Våglängds repeterbarhet ±2,0 nm
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 21.2 cm