Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifieringsplatta för 7300/7500-system, 96-brunnar
Produktkod. 10015504 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10015504 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10015504 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4350584
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att verifiera prestanda Applied Biosystems™ 7300 och 7500 RT-PCR-system.
7300 och 7500 PCR-systemen i realtid TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate är en 96-brunnars PCR-platta förladdad med nödvändiga reagenser för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje brunn innehåller förladdad reaktionsblandning (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt sond) och mall. 7300 och 7500 PCR-systemen i realtid TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate uppfyller samma krav som Applied Biosystems™ 7300 och 7500 Real-Time PCR Systems installationer. För att klara installationen måste instrumenten visa förmåga att särskilja mellan 5 000 och 10 000 genomekvivalenter med en konfidensnivå på 99,7 % för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, Applied Biosystems™ rekommenderar att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en 96-brunn MicroAmp PCR-bricka förladdad och förseglad med RNaseP TaqMan™ reagens, inklusive prober och primers.
Förvara vid -15 °C till -25 °C. Skydda från ljus.
Kalibrerat färgämne FAM
För användning med (utrustning) 7300 System, 7500 System
Detektionsmetod Primer-probe
Produktlinje TaqMan
Produkttyp RNAse P Instrument Verifikationsplatta
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 kit
Kalibreringstyp RNase P-kalibrering, instrumentverifieringsplatta
PCR-metod qPCR