Läs mer
Applied Biosystems™ 7300 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
Detta lättanvända kit fastställer de rena färgämnesspektra och flerkomponentvärden för FAM™/SYBR™ grönt jag, VIC™/JOE™ , och NED™/TAMRA™/ROX™ färgämnen på Applied Biosystems™ 7300 PCR-system i realtid. De Applied Biosystems™ 7300 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I innehåller en bakgrundsplatta, en region av intresse (ROI) kalibreringsplatta och sju spektrala kalibreringsplattor med sju separata färgämnesstandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller en bakgrundsplatta, en ROI-kalibreringsplatta och sju spektrala kalibreringsplattor med FAM™⁄SYBR™ grönt jag, VIC™⁄JOE™ , och NED™⁄TAMRA™⁄ROX™ färgämnesstandarder. Förvara vid -15 till -25 °C. Skydda från ljus. |
| Kalibrerat färgämne | FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grön |
| För användning med (utrustning) | 7300 System |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Spektralkalibreringssats |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |