Läs mer
R&D Systems™ 740 Y-P
Produktkod. 18776376
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18776376 1 mg
1 options
Produktkod. 18776376 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1983/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.31 SEK
    4295.55 SEK / 1mg
    Save 549.76 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable PI 3-kinase activator
740 Y-P is a cell-permeable phosphopeptide activator of PI 3-kinase. Binds with high affinity to p85 subunit of the enzyme. Displays mitogenic activity in C2 muscle cells and promotes survival of rat cerebellar granule neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Tocris