Läs mer
MedChemExpress 740 Y-P
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 1236188-16-1 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 3270.7 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (7.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (0.61 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | 740YPDGFR∣ PDGFR 740Y-P |