Läs mer
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported, VHG™
Beskrivning
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals reported
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Frakt skick | Room Temperature |
| IUPAC-namn | 75 cSt Mineral Oil Blank |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Kvantitet | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 75 cSt Mineral Oil Blank
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil