Läs mer
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported, VHG™
Beskrivning
75 cSt Mineral Oil Blank - Trace metals and sulfur reported
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Sulfur/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-42-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Sulfur/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 3,78 l |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium <1 μg/g/Antimony <1 μg/g/Arsenic <1 μg/g/Barium <1 μg/g/Bismuth <1 μg/g/Boron <1 μg/g/Cadmium <1 μg/g/Calcium <1 μg/g/Chromium <1 μg/g/Cobalt <1 μg/g/Copper <1 μg/g/Iron <1 μg/g/Lanthanum <1 μg/g/Lead <1 μg/g/Lithium <1 μg/g/Magnesium <1 μg/g/Manganese <1 μg/g/Mercury <1 μg/g/Molybdenum <1 μg/g/Nickel <1 μg/g/Phosphorus <1 μg/g/Potassium <1 μg/g/Scandium <1 μg/g/Selenium <1 μg/g/Silicon <1 μg/g/Silver <1 μg/g/Sodium <1 μg/g/Strontium <1 μg/g/Sulfur <1 μg/g/Thallium <1 μg/g/Tin <1 μg/g/Titanium <1 μg/g/Vanadium <1 μg/g/Yttrium <1 μg/g/Zinc <1 μg/g |