Läs mer
Applied Biosystems™ 7500 Snabb realtids PCR-system spektralkalibreringskit II
Produktkod. 18865799 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 sats
Produktkod. Kvantitet
18865799 1 sats
1 options
Produktkod. 18865799 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4362201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lättanvända, förladdade, 96-brunns optiska reaktionsplattor möjliggör snabb och enkel kalibrering av 7500 Fast Real-Time PCR System.
Detta lättanvända kit fastställer de rena färgspektra och multikomponentvärden för Cy3™, Cy5™, och Texas-färgämnen Red™ på 7500 Fast Real-Time PCR System. Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit II innehåller tre optiska 96-brunnar snabba termocyklingsplattor förladdade och förseglade med Cy3™, Cy5™, och Texas Red™ fluorescerande färgstandarder. Lägg tid på forskning, inte instrumentkalibrering: Detta kits lättanvända, förladdade 96-brunns optiska reaktionsplåtar möjliggör snabb och enkel kalibrering av 7500 Fast Real-Time PCR System. Sätt in reaktionsplattorna under systeminstallationen, och systemet samlar in färgstandardens spektrala information. Systemets applikationsalgoritm använder sedan kalibreringsinformationen för att säkerställa korrekt dataanalys.
Kit II
  • 96-brunns optiska reaktionsplattor förladdade med Cy3™, Cy5™, och Texas-färgämnen Red™ möjliggör snabb och enkel kalibrering av 7500 Fast Real-Time PCR System
  • Lättanvänd, förladdad spektralkalibreringskit möjliggör noggrann särskiljning av de enskilda färgämnena i en reaktionsblandning när alla färgämnen exciteras samtidigt
Kit l
  • 96-brunns optiska reaktionsplattor förladdade med färgämnen (FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™/ROX™) möjliggör snabb och enkel kalibrering av 7500 Fast Real-Time PCR System
  • Lättanvänd, förladdad spektralkalibreringskit möjliggör noggrann särskiljning av de enskilda färgämnena i en reaktionsblandning när alla färgämnen exciteras samtidigt
  • Inkluderar Passive Reference I-färgstandarden som krävs för signalnormalisering i alla realtids- och slutpunktsreaktioner
Endast för forskningsändamål. Inte för användning i diagnostiska procedurer.
Beställningsinfo
Sista utgångsdatum: 12 månader från leveransdatum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller tre optiska 96-brunnar snabba termocyklingsplattor förladdade och förseglade, med Cy3™ Texas Red™ - och Cy5™ fluorescerande färgstandarder.
Förvara vid -15 till -25 °C. Skydda mot ljus.
Utgångsdatum: 12 månader från leveransdatumet
Kalibrerat färgämne Cy3™, Cy™5, Texas Red™
För användning med (utrustning) 7500 Fast System
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Frakt skick Torr is
Kvantitet 1 sats
Kalibreringstyp Spektralkalibrering