Läs mer
SHOWA™ 7502PF biologiskt nedbrytbara nitrilhandskar
Produktkod. 16465434
Storlek:
2X-large
Betydande
Intermediär
Liten
X-Small
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 16465434
Brand: SHOWA™ 7502PF08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulverfria nitrilhandskar är biologiskt nedbrytbara med Eco Best Technology (EBT) och har en andra hudkänsla för att minska handtrötthet.
  • Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
  • Acceleratorfri formulering skyddar känslig hud
  • Latexfri
  • Formulering med låg modul för att förbättra passformen och minska handtrötthet
  • Silikonfri, Ambidextrous, Icke-steril
  • 21 CFR / FDA-kompatibel för direkt kontakt med livsmedel
  • Idealisk för laboratorie-, livsmedelstjänster, jordbruk och vaktmästeri
  • Rullad manschett
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5511, ASTM D5526
Kemoterapeutisk klassad Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 4 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 2,5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 2,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Modell 7502PFM
Serie 7502PF
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.13 cm