Läs mer
SHOWA™ 7502PF biologiskt nedbrytbara nitrilhandskar
Produktkod. 16495434
Change view
Storlek:
2X-large
Betydande
Intermediär
Liten
X-Small
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16495434 X-Small Paket med 200
16475434 Liten -
16465434 Intermediär -
16455434 Betydande -
16485434 X-large -
16405444 2X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16495434 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 7502PF06XS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 SEK
    446.59 SEK / Paket med 200
    Save 235.41 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulverfria nitrilhandskar är biologiskt nedbrytbara med Eco Best Technology (EBT) och har en andra hudkänsla för att minska handtrötthet.
  • Eco Best Technology™ (EBT) uppnådde 82 % biologisk nedbrytning på 386 dagar
  • Acceleratorfri formulering skyddar känslig hud
  • Latexfri
  • Formulering med låg modul för att förbättra passformen och minska handtrötthet
  • Silikonfri, Ambidextrous, Icke-steril
  • 21 CFR / FDA-kompatibel för direkt kontakt med livsmedel
  • Idealisk för laboratorie-, livsmedelstjänster, jordbruk och vaktmästeri
  • Rullad manschett
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D5511, ASTM D5526
Kemoterapeutisk klassad Nej
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Storlek X-Small
Tjocklek (engelska) 2,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Modell 7502PFXS
Serie 7502PF
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.13 cm