missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SHOWA™ 7505PF Single-Use Nitrile Gloves, Powder-Free
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Beskrivning
- Protects from a wide array of chemical hazards while avoiding type I and type IV latex allergies
- Latex, powder-free
- Low-modulus formulation to improve fit and reduce hand fatigue
- Easy to don and remove
- Category III, EN374 approved.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011 |
| Beskrivning | AQL 1,0 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Hand | Ambidextrous |
| Användning av laboratorium/renrum | Laboratory |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Storlek | Small |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering