Läs mer
Ansell™ 76-301 Series Tiger Paw™ PVC Light Weight Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Made from polyester plated with cotton
- Knitted construction
- Polyester cotton liner
- Dotted on palm side finish
- Knitwrist cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | PVC |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI II EN 388 : 214X |
| Manschettmaterial | PVC |
| Färg | Naturlig, Blått |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Storlek | 7 |
| Handske manschettstil | Sticka |
| Foder | Polyester Bomull |
| Typ av palm | Prickad handflata |
| Kvantitet | 12 par |
| Visa mer |