Läs mer
Ansell Edmont™ 76-501 Series Blå FiberTuf™ Lättviktshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Aromatisk polyesterfiberkonstruktion
- För hantering, förpackning, lätta monteringsapplikationer
- Syntetfiberfoder
- Stickad konstruktion
- PVC-beläggning
- Prickad på handflatan
- Stickad manschett
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | PVC |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI II EN 388 : 214X |
| Manschettmaterial | PVC |
| Accelerator gratis | Yes |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Reusable |
| Exteriör finish | Partially Textured |
| Latexfri | Yes |
| Material | Synthetic fiber |
| Visa mer |