Läs mer
Ansell Edmont™ 76-501 Series Blå FiberTuf™ Lättviktshandskar
Produktkod. 12696991 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12696991 10 12 par
12607001 7 12 par
12617001 8 12 par
12627001 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12696991 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer 76501100
 Begränsad artikel
I lager
Designad för optimala resultat i torra applikationer som kräver lätt mekaniskt skydd, komfort och bra grepp.
  • Aromatisk polyesterfiberkonstruktion
  • För hantering, förpackning, lätta monteringsapplikationer
  • Syntetfiberfoder
  • Stickad konstruktion
  • PVC-beläggning
  • Prickad på handflatan
  • Stickad manschett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material på baksidan PVC
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI II EN 388 : 214X
Manschettmaterial PVC
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Delvis texturerad
Latexfri Ja
Material Syntetisk fiber
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Handske manschettstil Sticka
Liner material Polyesterbomull
Typ av palm Prickad handflata
Kvantitet 12 par
Serie 76-501