Läs mer
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ Array-uppgradering
Produktkod. 15883354 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15883354 1 kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15883354 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4329012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
7900HT TaqMan™ Array Upgrade gör att du kan köra TaqMan™ Arrayer– ett mikrofluidiskt kort– på din Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR-system.
Denna uppgradering ger dig tillgång till ett effektivt, lättanvänt verktyg som eliminerar arbetsintensiva pipetteringssteg och möjliggör genuttrycksresultat med hög genomströmning med hjälp av guldstandarden 5'-nukleas TaqMan™ Analysteknik.
• Bekvämlighet– innehåller allt du behöver för att köra 7900HT TaqMan™ Array på ditt 7900HT-system
• Framgång– välutbildade serviceingenjörer kommer att installera och testa din 7900HT TaqMan™ Array Upgrade för att snabbt komma igång
• Hög genomströmning– ger tillgång till 384-brunnars format utan vätskehanteringsrobotik Denna
uppgradering till ditt 7900HT-system ger allt du behöver för att köra TaqMan™ Array.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Utbytbar
Formatera Mikrofluidkort med 384 brunnar
Innehåll och lagring Detta kit innehåller ett termiskt cyklingsblock, en mikrofluidkortförslutning, centrifughinkar med adaptrar och en kemiinstallationssats.
Reaktionshastighet Snabb
Produktlinje TaqMan
Produkttyp Array-uppgradering
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 kit