Läs mer
Applied Biosystems™ 7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P Kit
Produktkod. 10005414 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10005414 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10005414 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4351468
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att validera prestandan för Applied Biosystems™ 7900HT snabba realtids-PCR-system med TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P kit innehåller en tom TaqMan™ Low Density Array och 8 ampuller med RNase P-detektionsreagens för att detektera och kvantifiera genomiska kopior av den humana RNase P-genen, en enkelkopiagen som kodar för RNA-delen av RNase P-enzymet. Varje injektionsflaska innehåller förblandade reagenser (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primers och FAM™ färgämnesmärkt –sond) och mall. 7900HT TaqMan™ Low Density Array Instrument Verification RNase P-kit måste visa förmågan att skilja mellan 5 000 och 10 000 genomiska ekvivalenter med en 99,7 % konfidensnivå för ett efterföljande provkörning i en enda brunn. För att säkerställa korrekta resultat, Applied Biosystems™ rekommenderar att ditt instruments prestanda verifieras var sjätte månad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en tom TaqMan™ Low Density Array och 8 ampuller med RNase P-detektionsreagens.
För användning med (utrustning) 7900HT System
Produkttyp Spektralkalibreringssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Beskrivning Fluorescerande detektion
Kvantitet 1 Kit
Kalibreringstyp Instrumentverifieringsplatta, RNase P-kalibrering