Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer 12,7 mm kärnskrivarband, 110 mm bredd
Produktkod. 11598804 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11598804 Klart Varje
1 options
Produktkod. 11598804 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804455
Beräknad leverans: 23-10-2026
Termotransferband med hög motståndskraft mot smuts och kemikalier.
Stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
  • Pålitlig utskriftskvalitet med skarpa kanter maximerar streckkodens läsbarhet
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP11, Etikettskrivare BBP12, THT 76 mm kärnskrivare
Material Vax, harts
Längd (engelska) 230 ft.
Bredd (engelska) 4,3 tum
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Formatera Band med öppen kärna
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
Alternativt artikelnummer R7950GR-110X70/O