Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 10253824 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10253824 Svart 70 mx 110 mm 12,7 mm ID Varje
11568714 Svart 300 mx 60 mm 25,4 mm ID Varje
11508824 Svart 70 mx 35 mm 12,7 mm ID Varje
11518824 Svart 70 mx 65 mm 12,7 mm ID Varje
11874115 Blått 70 mx 110 mm 12,7 mm ID Varje
11528824 Svart 70 mx 85 mm 12,7 mm ID Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10253824 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804465
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
  • Utskriftskvalitet med skarp kant
  • Bandbläcksidan utåt
  • Vax/hartsbandformulering
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 mx 110 mm
Beskrivning Beredning av vax/hartsband
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Alternativt artikelnummer R7950-110X70/O