Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11508814
Färg:
Blått
Rött
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm innerdiameter
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11508814
Brand: Brady™ 804456
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
  • Sharp-edge print quality
  • Ribbon ink side out
  • Wax/resin ribbon formulation
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Ribbon
Färg Rött
För användning med (utrustning) BBP11 Label Printer
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm innerdiameter
Mått (L x B) 70 mx 110 mm
Beskrivning Red 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Utskrivbara sidor Ink side out
Kvantitet 1 Ea.