Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Färg:
Blått
Rött
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm innerdiameter
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
- Utskriftskvalitet med skarp kant
- Bandbläcksidan utåt
- Vax/hartsbandformulering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Band |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Etikettskrivare BBP11 |
| Längd (metrisk) | 70 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm ID |
| Mått (L x B) | 70 mx 35 mm |
| Beskrivning | Svart 7950 Series Thermal Transfer Printer Band |
| Utskrivbara sidor | Bläcksidan utåt |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Visa mer |