Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11528824
Färg:
Blått
Rött
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm innerdiameter
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11528824
Brand: Brady™ 804468
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
  • Vax/hartsformulering
  • Band med bläcksidan utåt
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
Längd (metrisk) 70 m
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 mx 85 mm
Beskrivning Svart 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Alternativt artikelnummer R7950-85X70/O