Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. 11874115
Färg:
Blått
Rött
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm innerdiameter
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11874115
Brand: Brady™ 804454
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
  • Utskriftskvalitet med skarp kant
  • Bandbläcksidan utåt
  • Vax/hartsbandformulering
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Blått
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP11
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 mx 110 mm
Beskrivning Blå 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R7950BL-110X70/O