Läs mer
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Produktkod. p-8000908
Färg:
Blått
Rött
Svart
Mått (L x B):
300 mx 60 mm
70 mx 110 mm
70 mx 35 mm
70 mx 65 mm
70 mx 85 mm
Diameter (metrisk):
12,7 mm ID
12,7 mm innerdiameter
25,4 mm ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11568714
Brand: Brady™ 236006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
7950 Series Thermal Transfer Printer Band
  • Utskriftskvalitet med skarp kant
  • Bandbläcksidan utåt
  • Vax/hartsbandformulering
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
För användning med (utrustning) Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 200MVP, Brady 300MVP, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, PR200Plus, BradyPrinter 300PR+, BradyPrinter PR Plus 600
Längd (metrisk) 300 m
Bredd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Mått (L x B) 300 mx 60 mm
Beskrivning Svart 7950 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 rulle
Alternativt artikelnummer R7950-60X300/O