Beskrivning
Färgband med bra lösningsmedel, smetar och hög värmebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Etikettskrivare BBP11, Etikettskrivare BBP12 |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 230 ft. |
| Bredd (engelska) | 4,3 tum |
| Längd (metrisk) | 70 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Formatera | Band med öppen kärna |
| Visa mer |