missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(7a,14b)-7-Methylestra-4-ene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7alpha,14beta)-7-Methylestra-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 436144-67-1 |
| Molekylformel | C19 H26 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Trestione, (7α,14β)-7-Methylestr-4-ene-3,17-dione, Mentabolan, MENT dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O2/c1-11-9-12-10-13(20)3-4-14(12)15-7-8-19(2)16(18(11)15)5-6-17(19)21/h10-11,14-16,18H,3-9H2,1-2H3/t11-,14+,15-,16+,18-,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@H]13 |
| IUPAC-namn | (7R,8R,9S,10R,13S,14S)-7,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.41 |
| Formel vikt | 286.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?