missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7a-Acetylthio-17a-ethoxymethyl Testosterone, TRC

Produktkod. 30322667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18874550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Molekylformel C24H36O4S
Kvantitet 50 mg
Synonym Spironolactone EP Impurity I
LEDER O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 420.61
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.