Läs mer
7ACC1, MedChemExpress
Produktkod. 16438886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438886 100 mg
16411476 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0067
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7ACC1
CAS 50995-74-9
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H15NO4
Kvantitet 100 mg
Synonym DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 261.27
Formel vikt 261.27
Procent renhet 99.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death