Läs mer
7Alpha,12Alpha-Dihydroxy-5Beta-cholestan-3-one-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-3-one-d7 |
| Molekylformel | C27H39D7O3 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | (5β,7α,12α)-7,12-Dihydroxy-cholestan-3-one-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O3/c1-16(2)7-6-8-17(3)20-9-10-21-25-22(15-24(30)27(20,21)5)26(4)12-11-19(28)13-18(26)14-23(25)29/h16-18,20-25,29-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,16D |
| LEDER | O=C(C1)CC[C@@]2(C)[C@]1([H])C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.7 |