missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7Alpha,12Alpha-Dihydroxy-5Beta-cholestan-3-one, TRC

Produktkod. 30133212
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133212 10 mg
30008890 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133212 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45241010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 547-97-7
Molekylformel C27 H46 O3
Molekylvikt (g/mol) 418.65
Synonym (5β,7α,12α)-7,12-Dihydroxy-cholestan-3-one;
IUPAC-namn (5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-3-one
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O3/c1-16(2)7-6-8-17(3)20-9-10-21-25-22(15-24(30)27(20,21)5)26(4)12-11-19(28)13-18(26)14-23(25)29/h16-18,20-25,29-30H,6-15H2,1-5H3/t17-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 418.3447
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.