Läs mer
(7Alpha)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (7alpha)-7-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one |
| CAS | 2375033-59-1 |
| Molekylformel | C33H58O2Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7α-tert-Butyldimethylsilyloxy-cholest-5-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C33H58O2Si/c1-22(2)12-11-13-23(3)26-14-15-27-30-28(17-19-33(26,27)8)32(7)18-16-25(34)20-24(32)21-29(30)35-36(9,10)31(4,5)6/h21-23,26-30H,11-20H2,1-10H3/t23?,26-,27+,28+,29?,30+,32?,33?/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C1)CC[C@@]2(C)C1=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | (7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.9 |
| Formel vikt | 514.42 |