Läs mer
(7Alpha,8Beta,9Alpha,10Alpha)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo[a]pyrenetetrol II 2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, 7,8,9,10-tetrahydro-, (7R,8S,9S,10S)-rel-, Benzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, 7,8,9,10-tetrahydro-, (7α,8β,9α,10α)-, rel-(7R,8S,9S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol, (±)-Benzo[a]pyrene-r-7,t-8,c-9,c-10-tetrahydrotetrol, 7,9,10/8-Tetrahydroxytetrahydrobenzo[a]pyrene, 7β,8α,9β,10β-Tetrahydroxy-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrenetetrol II 2, Tetrol II 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16O4/c21-17-13-8-11-5-4-9-2-1-3-10-6-7-12(15(11)14(9)10)16(13)18(22)20(24)19(17)23/h1-8,17-24H/t17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| IUPAC-namn | (7R,8S,9S,10S)-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]pyrene-7,8,9,10-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.34 |
| Formel vikt | 320.1049 |