Läs mer
7Alfa-acetyltio-17Alfa-etoxymetyltestosteron, TRC
Produktkod. 30321165
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30321165 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30321165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1887452.5MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 7alpha-Acetylthio-17alpha-ethoxymethyl Testosterone
CAS 3070439-36-7
Molekylformel C24H36O4S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Spironolactone EP Impurity I
LEDER O[C@]1(COCC)[C@]([C@@]2([H])CC1)(CC[C@@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@]2([H])[C@@H](CC3=CC4=O)SC(C)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 420.61