Läs mer
7alpha-Carboxy-9,11alpha-epoxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Mikromol
Beskrivning
7alpha-Carboxy-9,11alpha-epoxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| CAS | 209253-82-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Eplerenone 7-Carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23H28O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone, Eplerenone EP Impurity D |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H]([C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@]45C)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.46 |
| Visa mer |