Läs mer
7Alpha-Hydroxy-3-oxo-chol-4-en-24-oic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7alpha-Hydroxy-3-oxo-chol-4-en-24-oic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h12,14,17-20,22,26H,4-11,13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 388.2614 |
| Procent renhet | >95% |