Läs mer
7Alpha-Hydroxy Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7a-Hydroxy Cholesterol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.3498 |