Läs mer
7alpha-Hydroxy Dehydro Epiandrosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7a-Hydroxy DHEA |
| CAS | 53-00-9 |
| Molekylformel | C19 H28 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androst-5-en-17-one, 3,7-dihydroxy-, (3β,7α)-, Androst-5-en-17-one, 3β,7α-dihydroxy- (7CI,8CI), (3β,7α)-3,7-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, (-)-7α-Hydroxydehydroepiandrosterone, 3β,7α-Dihydroxy-5-androsten-17-one, 3β,7α-Dihydroxy-5-androstene-17-one, 7-α-OH-DHEA, 7α-Hydroxy-DHEA, 7α-Hydroxydehydroepiandrosterone, 7α-Hydroxydehydroisoandrosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-15,17,20-21H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (3S,7S,8R,9S,10R,13S,14S)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vikt | 304.2038 |