Läs mer
7Alpha-Hydroxyfrullanolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7Alpha-Hydroxyfrullanolide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)7-8-15(17)10(2)13(16)18-12(15)11(9)14/h12,17H,2,4-8H2,1,3H3/t12-,14+,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 248.1412 |