Läs mer
7Alpha-tert-Butyldimethylsilyloxycholest-5-en-3Beta-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7alpha-tert-Butyldimethylsilyloxycholest-5-en-3beta-ol |
| CAS | 2375033-57-9 |
| Molekylformel | C33H60O2Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (3β,7α)-7-O-tert-Butyldimethylsilyl-cholest-5-ene-3,7-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C33H60O2Si/c1-22(2)12-11-13-23(3)26-14-15-27-30-28(17-19-33(26,27)8)32(7)18-16-25(34)20-24(32)21-29(30)35-36(9,10)31(4,5)6/h21-23,25-30,34H,11-20H2,1-10H3/t23?,25-,26+,27-,28-,29?,30-,32?,33?/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | (3S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.91 |
| Formel vikt | 516.93 |